Learn More
ABT-072, MedChemExpress
Código de producto. 16456197
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
20 miligramos
5 miligramos
16456197 5 mg 5 miligramos
16440456 20 mg 20 miligramos
16413478 10 mg 10 miligramos
16410829 1 mg 1 miligramo
4 options
Código de producto. 16456197
Marca: Medchem Express HY101634
MedChemExpress ABT-072 is an orally active and potent non-nucleoside HCV NS5B polymerase inhibitor (HCV GT1a EC50=1 nM; HCV GT1b EC50=0.3 nM).
ABT-072 is an orally active and potent non-nucleoside HCV NS5B polymerase inhibitor (HCV GT1a EC50=1 nM
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ABT-072
CAS 1132936-00-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H27N3O5S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 80 mg/mL (170.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES CS(=O)(NC1=CC=C(/C=C/C2=CC(N(C(N3)=O)C=CC3=O)=CC(C(C)(C)C)=C2OC)C=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 469.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 469.55
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus