Learn More
Haleco™ Polvo de gelificación NeutrAcide para ácidos
Descripción
- El producto cambia de color de amarillo a rojo, antes de volver a su color inicial cuando la neutralización ha terminado.
- La solidificación de derrames facilita la limpieza.
- No tóxico e incinerable.
- Se utiliza en la industria química, laboratorios y para ácidos de batería.
- Se suministra en un cubo de 9,5 kg.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Carbonato sódico, celulosa |
| Tipo | Polvo de gelificación |
| Para utilizar con (aplicación) | Absorción y solidificación de ácidos en el laboratorio y en la industria química. |
| Cantidad de embalaje | 9,5 kg |
| Peso (métrico) | 9,5kg |