Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute QPCR Mix, SYBR Green, ROX
Código de producto. p-8015689
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
1.600 reacciones
400 reacciones
Tamaño de la unidad:
400 reacciones
cada uno
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
10137693 1.600 reacciones cada uno
11872043 400 reacciones 400 reacciones
2 options
Código de producto. 10137693
Marca: Thermo Scientific™ AB1162B
Optimizada para la química SYBR Green y contiene todos los componentes necesarios para realizar la PCR cuantitativa, con excepción de la plantilla y los cebadores.
The 2X qPCR SYBR Green Mix contains optimal levels of active SYBR Green I dye and Thermo-Start DNA Polymerase supplied in a proprietary reaction buffer that enables detection of low copy number targets.
ABsolute qPCR SYBR Green Mixes are available with the option of included high ROX reference dye concentration, Low ROX concentration, Fluorescein or no reference dye. A master mix optimized for capillary instruments is also available.
  • Alta sensibilidad y especificidad: las mezclas maestras contienen la exclusiva enzima de arranque en caliente ADN polimerasa Thermo-Start
  • Tampón optimizado que contiene SYBR Green
  • Reproducibilidad: todas las mezclas maestras se someten a un control de calidad exhaustivo para garantizar la consistencia entre lotes
  • Amplio intervalo dinámico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento Contiene:
• Mezcla para qPCR ABsolute SYBR Green ROX de 16 x 1,25 ml (2X)
• 100 μl de MgCl2 (1M)
Suficiente para reacciones de 1600 x 25 µl.
Almacenar a -20°C
Método de detección SYBR
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa Taq
Velocidad de reacción Estándar
Para utilizar con (equipo) Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7700, sistema 7900HT, sistema StepOnePlus™, sistema StepOne™
Línea de productos ABsolute
Tipo de producto Mezcla maestra de PCR en tiempo real SYBR
Cantidad 1,600 reactions
Suficiente para 1600 reacciones de 25 μl cada una
Para utilizar con (aplicación) Expresión génica, Genotipado, Validación de ARNip
Compatibilidad Cicladores de qPCR
N.º de reacciones 1.600 reacciones
Tipo de muestra ADN, ADNbc
Volumen 16 x 1,25 mL