Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute QPCR Mix, SYBR Green, low ROX
Código de producto. p-7182861
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
400 reacciones
Tamaño de la unidad:
400 reacciones
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
11802093 400 reacciones 400 reacciones
1 options
Código de producto. 11802093
Marca: Thermo Scientific™ AB1323A
Optimizada para la química SYBR Green y contiene todos los componentes necesarios para realizar la PCR cuantitativa, con excepción de la plantilla y los cebadores.
The 2X qPCR SYBR Green Mix contains optimal levels of active SYBR Green I dye and Thermo-Start DNA Polymerase supplied in a proprietary reaction buffer that enables detection of low copy number targets.
ABsolute qPCR SYBR Green Mixes are available with the option of included high ROX reference dye concentration, Low ROX concentration, Fluorescein or no reference dye. A master mix optimized for capillary instruments is also available.
  • Alta sensibilidad y especificidad: las mezclas maestras contienen la exclusiva enzima de arranque en caliente ADN polimerasa Thermo-Start
  • Tampón optimizado que contiene SYBR Green
  • Reproducibilidad: todas las mezclas maestras se someten a un control de calidad exhaustivo para garantizar la consistencia entre lotes
  • Amplio intervalo dinámico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento Contiene:
•1 × 5 ml de mezcla ABsolute QPCR SYBR Green Low ROX (2X)
• 100 μl de MgCl2 (1 M)
Almacenar a -20 °C
Método de detección SYBR
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa Taq
Velocidad de reacción Estándar
Para utilizar con (equipo) Sistema 7500, QuantStudio™, Sistema ViiA™ 7, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P
Línea de productos ABsolute
Tipo de producto Mezcla maestra de PCR en tiempo real SYBR
Cantidad 400 reactions
Suficiente para 400 reacciones de 25 μl cada una
Para utilizar con (aplicación) Expresión génica
Compatibilidad Cicladores de qPCR
N.º de reacciones 400 reacciones
Tipo de muestra ADN, ADNbc
Volumen 5 mL