Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute QPCR Mix, ROX
Código de producto. p-7083367
Click to view available options
N.º de reacciones:
1600 reacciones
400 reacciones
Tamaño de la unidad:
1600 reacciones
400 reacciones
Código de producto. 11847682
Marca: Thermo Scientific™ AB1138B
Optimizada para su uso con sondas de hibridación, y contiene todos los componentes necesarios para realizar PCR cuantitativas, a excepción de la plantilla y los cebadores o las sondas.
Disfrute de sensibilidad y reproducibilidad en aplicaciones de PCR en tiempo real con las mezclas maestras de qPCR de detección basada en sondas ABsolute™ Thermo Scientific™.
  • Alta sensibilidad y especificidad: las mezclas maestras contienen nuestra exclusiva enzima de arranque en caliente ADN polimerasa Thermo-Start
  • Reproducibilidad: todas las mezclas se someten a un control de calidad exhaustivo para garantizar la consistencia entre lotes
  • Tampón optimizado: para un rendimiento máximo en reacciones multiplex
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento Contiene:
• 16 x 1,25 ml de mezcla qPCR Absolute ROX (2x)
Almacenar a -20 °C.
Método de detección Sonda de cebado
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa Taq
Velocidad de reacción Estándar
Para utilizar con (equipo) Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7700, sistema 7900HT, sistema StepOnePlus™, sistema StepOne™
Línea de productos ABsolute
Tipo de producto Mezcla para qPCR
Cantidad 1,600 reactions
Suficiente para 1600 reacciones
Para utilizar con (aplicación) Expresión génica
Fidelidad (frente a Taq) 2 X
N.º de reacciones 1600 reacciones
Tipo de muestra ADN, ADNbc
Volumen 20 mL