Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute QPCR Mix, SYBR Green, fluorescein
Descripción
La mezcla qPCR SYBR Green 2X contiene niveles óptimos de colorante activo SYBR Green I y ADN polimerasa Thermo-Start suministrados en un tampón de reacción exclusivo que permite la detección de objetivos con un bajo número de copias.
Las mezclas ABsolute qPCR SYBR Green están disponibles con la opción de incluir alta concentración de colorante de referencia ROX, baja concentración de ROX, fluoresceína o sin colorante de referencia. También está disponible una mezcla maestra optimizada para instrumentos capilares.
- Alta sensibilidad y especificidad: las mezclas maestras contienen la exclusiva enzima de arranque en caliente ADN polimerasa Thermo-Start
- Tampón optimizado que contiene SYBR Green
- Reproducibilidad: todas las mezclas maestras se someten a un control de calidad exhaustivo para garantizar la consistencia entre lotes
- Amplio intervalo dinámico
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 2X |
| Contenido y almacenamiento | Contains: • 1 x 5 mL ABsolute QPCR SYBR Green Fluorescein Mix (2X) •100 μL MgCl2 (1M) Sufficient for 400 x 25 μL reactions. Store at -20°C |
| Método de detección | SYBR |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Método de PCR | qPCR |
| Polimerasa | ADN polimerasa Taq |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Para utilizar con (equipo) | BioRad iCycler iQ, BioRad MyiQ, BioRad iQ5 |
| Línea de productos | ABsolute |
| Tipo de producto | Mezcla maestra de PCR en tiempo real SYBR |
| Mostrar más |