Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute Blue QPCR Mix, SYBR Green, fluorescein
Descripción
Thermo Scientific ABsolute Blue qPCR SYBR Green Mixes are optimized 2X master mixes for SYBR Green chemistry. The master mixes incorporate an inert blue dye to significantly enhance the contrast between reagent and plastic, making verification of master mix dispensing quick, easy, and foolproof. Absolute Blue qPCR Mixes include Thermo-Start Taq hot start enzyme for increased sensitivity.
- Alto rendimiento: sensibilidad absoluta, comodidad y uniformidad
- Contraste mejorado y errores reducidos: identifique fácil y correctamente la mezcla de reacción alícuota en todas las placas y tubos
- Universal: compatible con todas las plataformas qPCR principales
- Adaptable: disponible con colorantes de referencia pasiva ROX o fluoresceína
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 2X |
| Contenido y almacenamiento | Contains: • 16 x 1.25 mL ABsolute Blue QPCR SYBR Green Fluorescein Mix (2X) Sufficient for 1600 x 25 μL reactions. Store at -20°C |
| Método de detección | SYBR |
| Formato | Tubo |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Método de PCR | qPCR |
| Polimerasa | ADN polimerasa Taq |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Para utilizar con (equipo) | BioRad iCycler iQ, BioRad MyiQ, BioRad iQ5 |
| Línea de productos | ABsolute Blue |
| Mostrar más |