Learn More
Multiroir Controlec™ Bandejas inclinables para unidad de almacenamiento de ABS
Código de producto. 15178042
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
62 x 600 x 77 mm
91 x 600 x 113 mm
168 x 600 x 207 mm
197 x 600 x 240 mm
299 x 600 x 353 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
15178042 197 x 600 x 240 mm cada uno
11734581 299 x 600 x 353 mm 1 PCS
11744581 197 x 600 x 240 mm 1 PCS
11774581 91 x 600 x 113 mm cada uno
11754581 168 x 600 x 207 mm 1 PCS
11784581 62 x 600 x 77 mm 1 PCS
6 options
Código de producto. 15178042
Marca: Multiroir Controlec™ 50003
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Incline y/o retire las bandejas inclinables Multiroir Controlec™ para la unidad de almacenamiento de ABS para una disposición flexible y versátil de los artículos que vaya a almacenar.
  • La unidad de almacenamiento es apilable
  • Material de la bandeja inclinable: ABS
  • Bandejas inclinables en varios tamaños
Especificaciones
Color Transparente
Material ABS
Forma Rectangulares
Para utilizar con (equipo) Unidad de cajón inclinable y extraíble
Tipo de producto Papelera inclinable
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 197 x 600 x 240 mm
Longitud (métrico) 197 mm
Anchura (métrico) 600 mm
Altura (métrico) 240 mm