Learn More
Testo™ Termohigrómetro 625
Descripción
- Mide la temperatura del aire y la humedad relativa.
- Calcula el punto de rocío y la temperatura de bulbo húmedo.
- Muestra los valores mín. y máx., función de retención, modo de apagado.
- Medidor de humedad de larga duración integrado para una calidad duradera.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Termohigrómetro |
| Intervalo de humedad | del 0 al 100 % de HR |
| Resolución | 0,1 °C |
| Exactitud | Humedad: ±2,5 % de HR (del 5 al 95 % de HR) |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -200 °C a +1370 °C |
| Exactitud de temperatura | NTC: de -10 a +60 °C; TC tipo K (NiCr-Ni): De -200 a +1370 °C |
| Material | ABS |