Especificaciones
| Tipo de producto | Dispensador de film para sellado |
| Color | Rojo |
| Longitud (imperial) | 6.7 in. |
| Longitud (métrico) | 171 mm |
| Anchura (imperial) | 4.7 in. |
| Anchura (métrico) | 120 mm |
| Altura (imperial) | 6.1 in. |
| Altura (métrico) | 156 mm |
| Admite | Parafilm |
| Material | ABS |
| Mostrar más |