missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Norepinephrine ELISA Kit
Enzyme Immunoassay for the quantitative determination of Norepinephrine in Plasma and Urine
Especificaciones
| Método de detección | Colorimétrico |
|---|---|
| Tipo de producto | Kit de ELISA norepinefrina |
| Contenido y almacenamiento | Guarde el kit a 4 °C. |
Includes:
- Adhesive foil ready for use, 1 x 4
- Wash buffer concentrate, Concentrate. Dilute content with dist. Water to a final volume of 1000mL, 1 x 20mL
- Enzyme conjugate ready for use, anti-rabbit IgG conjugated with peroxidase, 1 x 12mL
- Substrate ready for use, containing a solution of tetramethylbenzidine (TMB), 1 x 12mL
- Stop solution ready for use, containing 0.25M H2SO4, 1 x 12mL
- Noradrenaline-Normetanephrine Microtiter Strips 12 strips, 8 wells each, break apart, pre-coated, yellow coloured, 1 x 96 wells
- Noradrenaline antiserum from rabbit, ready for use, yellow coloured, yellow screw cap, 1 x 6mL
- Adjustment buffer ready for use, 1 x 4mL
- Standard A ready for use, 1 x 4mL
- Standard B ready for use, 1 x 4mL
- Standard C ready for use, 1 x 4mL
- Standard D ready for use, 1 x 4mL
- Standard E ready for use, 1 x 4mL
Especificaciones
| Colorimétrico | |
| Kit de ELISA norepinefrina | |
| Guarde el kit a 4 °C. |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Norepinephrine ELISA Kit
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: methylisothiazolone,bromonitrodioxane,sulphuric acid, hydrochloric acid, 3,3',5,5'-tetramethylbenz
¿Detecta una oportunidad de mejora?
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.