Learn More
Abnova™ Kit de ensayo de lipasa
Se utiliza para medir la actividad de la lipasa y el estudio funcional.
Especificaciones
| Método de detección | Colorimétrico |
|---|---|
| Tipo | Kit de ensayo de lipasa |
Includes:
- Lipases assay buffer, 25mL
- OxiRed probe (in DMSO), 0.2mL
- Enzyme mix (lyophilized), 1 vial
- Lipase substrate, 0.4mL
- Glycerol standard (100mM), 0.2mL
- Lipase positive control (lyophilized), 1 vial
Especificaciones
| Colorimétrico | |
| Kit de ensayo de lipasa |