missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ IgG (Dog) ELISA Kit
Enzyme-linked immunoassay for the quantitative determination of IgG in Dog biological samples
Especificaciones
| Método de detección | Colorimétrico |
|---|---|
| Conjugado | Peroxidasa de rábano picante (HRP) |
| reactividad cruzada | Perro |
| Tipo de producto | Kit de ELISA IgG (perro) |
| Para utilizar con (aplicación) | Cuantificación |
Especificaciones
| Colorimétrico | |
| Perro | |
| Cuantificación | |
| Guarde el kit a 4 °C. |
| Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
| Kit de ELISA IgG (perro) | |
| 1 kit | |
| 100 μl |
¿Detecta una oportunidad de mejora?
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.