Learn More
Abnova™ Sonda FISH HRAS/CEN11p (naranja/verde)
Descripción
FISH es una técnica utilizada para identificar y localizar la presencia o ausencia de secuencias específicas de ADN en células y tejidos. Abnova ha desarrollado una gama de sondas FISH para la detección de amplificación, pérdida y translocación de genes. Cada sonda FISH tiene un par de sondas específicas de locus, marcadas con fluoróforo originadas en una biblioteca de cromosomas bacterianos (BAC).
Ventajas
- Sondas de doble color para una detección rápida, sensible y específica
- Trabajar en la propagación de la metafase, integrado en parafina y en tejido congelado
- Identificar amplificación, pérdida y translocación de genes
- Proporción alta señal-ruido
- Baja reactividad cruzada
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a -20 °C en la oscuridad. |
| Descripción | Sondas FISH etiquetadas para la identificación de la amplificación génica usando la técnica de hibridación fluorescente in situ. |
| Etiqueta o tinte | Naranja, Verde |
| Para utilizar con (aplicación) | Hibridación fluorescente in situ |
| Ubicación | 11p15.5/11p15.5 |
| Sonda | Aprox. 147 kb/0,68 kb |
| Tipo de producto | Sonda FISH HRAS/CEN11p |
| Cantidad | 200 μl |
| Fuente | ADN genómico |
| Especie | Humano |