Learn More
Abnova™ Colorante fluorescente Tb-Streptavidin
Descripción
El colorante fluorescente Tb es óptimo para las aplicaciones TR-FRET con grandes corrimientos de Stokes y semividas de emisión extremadamente largas en comparación con los fluoróforos tradicionales como Alexa Fluor™ o colorantes de cianina. Es idóneo para el etiquetado mediante estreptavidina y para la obtención de imágenes de fluorescencia y otros análisis bioquímicos basados en fluorescencia. Para la mayoría de las aplicaciones de estreptavidina fluorescente, una concentración de 1 a 20 g/ml es suficiente. El tiempo de dilución óptimo debe ser determinado por el usuario.
- Receptor típico para TR-FRET: Alexa 488, DyLight 488, FITC, colorante de fluorescencia 488-I, TF2
- Coeficiente de extinción molar: ≥ 20.000 M-1cm-1
- Excitación (máx.): 330 nm
- Emisión (máx.): 544 nm
- Solubilidad: Agua
- Tampón de almacenamiento: Agua
Aplicación: Conjugación, tiempo resuelto-transferencia de energía de resonancia de la fluorescencia
Almacenamiento recomendado: Almacenar en un entorno desecado a 20 °C y proteger de la luz.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Colorante fluorescente Tb con conjugado de estreptavidina. El colorante fluorescente Tb es óptimo para las aplicaciones TR-FRET con grandes corrimientos de Stokes y semividas de emisión extremadamente largas en comparación con los fluoróforos tradicionales como Alexa Fluor™ o colorantes de cianina. |
| Para utilizar con (aplicación) | Conjugación; tiempo resuelto-transferencia de energía de resonancia de la fluorescencia |
| Cantidad | 100 μg |
| Tipo de producto | Colorante fluorescente Tb-Streptavidin |
| Equivalencia | Alexa 488, DyLight 488, FITC, colorante de fluorescencia 488-I, TF2 |
| Tampón de almacenamiento | Agua |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar el kit en un entorno desecado a -20 °C y proteger de la luz. Añada ddH2O con un 0,1 % de BSA en el vial para obtener 1 mg/ml de solución madre. Esta solución reconstituida permanece estable durante 2 meses cuando se almacena en presencia de azida de sodio 2 mM y se evita la luz a 4 °C. Para un almacenamiento más prolongado, divida la solución reconstituida en alícuotas de un solo uso, o agregue un volumen idéntico de glicerol sin alícuotas, y evite la luz a -20 °C. |
| Etiqueta o tinte | Colorante fluorescente Tb-Streptavidin |
| Emisión | 544 |
| Excitación | 330 |
Para uso exclusivo en investigación (RUO).
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.