Learn More
Abnova™ Colorante fluorescente de éster NHS 678-C5.5
Descripción
Es idóneo para el etiquetado de moléculas biológicas (por ejemplo, péptidos, proteínas, oligos) y para la obtención de imágenes de fluorescencia y otros análisis bioquímicos basados en fluorescencia
- Fórmula química: C63H92N6O16S4
- Mol. Peso: 1317,7g/mol
- Pureza: ≥90%
- Coeficiente de extinción molar: ≥ 1.00.000 M-1cm-1
- Excitación (máx.): 678 nm
- Emisión (máx.): 701 nm
- Solubilidad: DMSO y agua
Aplicación: Conjugación, adquisición de imágenes «in vivo»
Almacenamiento recomendado: Almacenar en la oscuridad a una temperatura de – 20 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Los colorantes de cianina 5.5 son fluoróforos rojos comunes. El éster C5.5 NHS reacciona con los grupos de aminos. |
| Para utilizar con (aplicación) | Conjugación, adquisición de imágenes «in vivo» |
| Cantidad | 1 mg |
| Tipo de producto | Colorante fluorescente de éster 678-C5.5 |
| Peso molecular | 1317,7g/mol |
| Pureza | ≥90% |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en un lugar oscuro a una temperatura de -20 °C |
| Etiqueta o tinte | Colorante fluorescente de éster 678-C5.5 |
| Emisión | 701 |
| Excitación | 678 |
Para uso exclusivo en investigación (RUO).
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.