Learn More
Abnova™ Colorante fluorescente de melamina 678-C5.5
Descripción
Es idóneo para el etiquetado de moléculas biológicas (por ejemplo, péptidos, proteínas, oligos) y para la obtención de imágenes de fluorescencia y otros análisis bioquímicos basados en fluorescencia
- Fórmula química: C49H51F3N4O17S4
- Mol. Peso: 1153,2g/mol
- Pureza: ≥90%
- Coeficiente de extinción molar: ≥ 1.00.000 M-1cm-1
- Excitación (máx.): 678 nm
- Emisión (máx.): 701 nm
- Solubilidad: DMSO y agua
Aplicación: Conjugación, adquisición de imágenes «in vivo»
Almacenamiento recomendado: Almacenar en la oscuridad a una temperatura de – 20 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Los colorantes de cianina 5.5 son fluoróforos rojos comunes. La maleimida C5.5 reacciona con los grupos de tioles. |
| Para utilizar con (aplicación) | Conjugación, adquisición de imágenes «in vivo» |
| Cantidad | 1 mg |
| Tipo de producto | Colorante fluorescente de maleimida 678-C5.5 |
| Peso molecular | 1153,2g/mol |
| Pureza | ≥90% |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en un lugar oscuro a una temperatura de -20 °C |
| Etiqueta o tinte | Colorante fluorescente de maleimida 678-C5.5 |
| Emisión | 701 |
| Excitación | 678 |
Para uso exclusivo en investigación (RUO).