Learn More
Abnova™ Colorante fluorescente de ácido 649-C5
Descripción
Es idóneo para el etiquetado de moléculas biológicas (por ejemplo, péptidos, proteínas, oligos) y para la obtención de imágenes de fluorescencia y otros análisis bioquímicos basados en fluorescencia
- Fórmula química: C35H41F3N2O10S2
- Mol. Peso: 770,83g/mol
- Pureza: ≥90%
- Coeficiente de extinción molar: ≥ 1.00.000 M-1cm-1
- Excitación (máx.): 649 nm
- Emisión (máx.): 665 nm
- Solubilidad: DMSO y agua
Aplicación: Conjugación, adquisición de imágenes «in vivo»
Almacenamiento recomendado: Almacenar en la oscuridad a una temperatura de – 20 °C.
Specifications
Specifications
| Descripción | Los colorantes de cianina 5 son fluoróforos rojos comunes y pueden tolerar un intervalo de pH de 3 a 10. |
| Para utilizar con (aplicación) | Conjugación, adquisición de imágenes «in vivo» |
| Cantidad | 5 mg |
| Tipo de producto | Colorante fluorescente de ácido 649-C5 |
| Peso molecular | 770,83g/mol |
| Pureza | ≥90% |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en un lugar oscuro a una temperatura de -20 °C |
| Etiqueta o tinte | Colorante fluorescente de ácido 649-C5 |
| Emisión | 665 |
| Excitación | 649 |
Para uso exclusivo en investigación (RUO).
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.