Learn More
Abnova™ Colorante fluorescente de estreptavidina 647-I
Descripción
El ligero cambio de color rojo en el espectro de absorción hace que el colorante de fluorescencia 647-I sea una combinación óptima con los filtros diseñados de los colorantes de Cy5. Además, su fluorescencia es independiente del pH 3 a 11. Es idóneo para el etiquetado mediante estreptavidina y para la obtención de imágenes de fluorescencia y otros análisis bioquímicos basados en fluorescencia. Para la mayoría de las aplicaciones de estreptavidina fluorescente, una concentración de 1 a 20 g/ml es suficiente. El tiempo de dilución óptimo debe ser determinado por el usuario.
- Equivalente espectral: Alexa Fluor 647, Cy5, DyLight 650
- Coeficiente de extinción molar: ≥ 2.40.000 M-1cm-1
- Excitación (máx.): 649 nm
- Emisión (máx.): 664 nm
- Solubilidad: Agua
- Tampón de almacenamiento: Agua
Aplicación: Conjugado, citometría de flujo
Almacenamiento recomendado: Almacenar en un entorno desecado a 20 °C y proteger de la luz.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Colorante fluorescente 647-I con conjugado de estreptavidina. El ligero cambio de color rojo en el espectro de absorción hace que el colorante de fluorescencia 647-I sea una combinación óptima con los filtros diseñados de los colorantes de Cy5. Además, su fluorescencia es independiente del pH desde el pH 3 hasta el 11. |
| Para utilizar con (aplicación) | Conjugado, citometría de flujo |
| Cantidad | 200 μg |
| Tipo de producto | Colorante fluorescente de estreptavidina 647-I |
| Equivalencia | Alexa Fluor 647, Cy5, DyLight 650 |
| Tampón de almacenamiento | Agua |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar el kit en un entorno desecado a -20 °C y proteger de la luz. Añada ddH2O con un 0,1 % de BSA en el vial para obtener 1 mg/ml de solución madre. Esta solución reconstituida permanece estable durante 2 meses cuando se almacena en presencia de azida de sodio 2 mM y se evita la luz a 4 °C. Para un almacenamiento más prolongado, divida la solución reconstituida en alícuotas de un solo uso, o agregue un volumen idéntico de glicerol sin alícuotas, y evite la luz a -20 °C. |
| Etiqueta o tinte | Colorante fluorescente de estreptavidina 647-I |
| Emisión | 664 |
| Excitación | 649 |
Para uso exclusivo en investigación (RUO).