Learn More
Abnova™ Colorante fluorescente de amina 645-A
Descripción
- Nombre químico: 2-((1E,3E,5E)-5-(1-(3-amoniopropil)-3,3-dimetil-5-sulfonatoindolin-2-ilideno)penta-1,3-dienil)-1-etil-3,3-dimetil-3H-indolio-5-sulfonato
- Fórmula química: C30H37N3O6S2
- Mol. Peso: 599,76g/mol
- Pureza: ≥95%
- Coeficiente de extinción molar: 2.50.000 M-1cm-1 (CH3COH)
- Excitación (máx.): 643 nm (CH3OH)
- Emisión (máx.): 662 nm (CH3OH)
- Excitación recomendada: Láser de iones argón-criptón de 647 nm, láser de diodos rojos de 635 nm
- Conjuntos de filtros recomendados: Cy5, APC
- Solubilidad: Metanol, DMSO, DMF, agua y acetonitrilo
Aplicación: Conjugado
Almacenamiento recomendado: Almacenar en la oscuridad a una temperatura de – 20 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Colorante fluorescente derivado de cianina. Soluble en agua y reacciona con ácido carboxílico activado con un pH de 7a 9, lo que inserta una carga negativa en la molécula marcada. |
| Formulación | Derivado de cianina |
| Para utilizar con (aplicación) | Conjugado |
| Cantidad | 5 mg |
| Tipo de producto | Colorantete fluorescente de amina 645-C |
| Intervalo de pH | De 7 a 9 |
| Peso molecular | 599,76g/mol |
| Fuente de luz | Láser de iones argón-criptón de 647 nm, láser de diodos rojos de 635 nm |
| Tipo de filtro | APC, Cy5 |
| Pureza | ≥95 % |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación (RUO).