Learn More
Abnova™ Colorante fluorescente de estreptavidina 570-M
Descripción
Todos los productos de la serie de colorantes fluorescentes M están diseñados para ser excitados al máximo por una de las principales fuentes de luz equipadas en citómetros de flujo. Además, en comparación con los estándares de fitobiliproteína, la serie de colorantes fluorescentes M posee una mejor fotoestabilidad, un mayor rendimiento de conjugación y poca sensibilidad al pH, lo que la convierte en una opción ideal en aplicaciones de imágenes de fluorescencia. Es idóneo para el etiquetado mediante estreptavidina y para la obtención de imágenes de fluorescencia y otros análisis bioquímicos basados en fluorescencia. Para la mayoría de las aplicaciones de estreptavidina fluorescente, una concentración de 1 a 20 g/ml es suficiente. El tiempo de dilución óptimo debe ser determinado por el usuario.
- Equivalente espectral: RPE
- Excitación recomendada: Azul (488 nm)
- Conjuntos de filtros recomendados: Filtro TRITC
- Coeficiente de extinción molar: ≥ 1.50.000 M-1cm-1
- Excitación (máx.): 553 nm
- Emisión (máx.): 570 nm
- Solubilidad: Agua
- Tampón de almacenamiento: Agua
Aplicación: Conjugado, citometría de flujo
Almacenamiento recomendado: Almacenar en un entorno desecado a 20 °C y proteger de la luz.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Colorante fluorescente 570-M con conjugado de estreptavidina. Todos los productos de la serie de colorantes fluorescentes M están diseñados para ser excitados al máximo por una de las principales fuentes de luz equipadas en citómetros de flujo. Además, en comparación con los estándares de fitobiliproteína, la serie de colorantes fluorescentes M posee una mejor fotoestabilidad, un mayor rendimiento de conjugación y poca sensibilidad al pH, lo que la convierte en una opción ideal en aplicaciones de imágenes de fluorescencia. |
| Para utilizar con (aplicación) | Conjugado, citometría de flujo |
| Cantidad | 100 μg |
| Tipo de producto | Colorante fluorescente de estreptavidina 570-M |
| Tipo de filtro | Filtro TRITC |
| Equivalencia | RPE |
| Tampón de almacenamiento | Agua |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar el kit en un entorno desecado a -20 °C y proteger de la luz. Añada ddH2O con un 0,1 % de BSA en el vial para obtener 1 mg/ml de solución madre. Esta solución reconstituida permanece estable durante 2 meses cuando se almacena en presencia de azida de sodio 2 mM y se evita la luz a 4 °C. Para un almacenamiento más prolongado, divida la solución reconstituida en alícuotas de un solo uso, o agregue un volumen idéntico de glicerol sin alícuotas, y evite la luz a -20 °C. |
| Etiqueta o tinte | Colorante fluorescente de estreptavidina 570-M |
| Emisión | 570 |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación (RUO).