missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Epinephrine/Norepinephrine ELISA Kit
Enzyme Immunoassay for the quantitative determination of Epinephrine and Norepinephrine in Plasma and Urine
Especificaciones
| Método de detección | Colorimétrico |
|---|---|
| Tipo de producto | Kit de ELISA epinefrina/norepinefrina |
| Contenido y almacenamiento | Guarde el kit a 4 °C. |
Includes:
- Adhesive foil ready for use, 4 x 2
- Wash buffer concentrate, Concentrate. Dilute content with dist. water to a final volume of 1000mL, 20mL x 2
- Enzyme conjugate ready for use, anti-rabbit IgG conjugated with peroxidase, 12mL x 2
- Substrate ready for use, containing a solution of tetramethylbenzidine (TMB), 12mL x 2
- Stop solution ready for use, containing 0.25M H2SO4, 12mL x 2
- Adrenaline - Metanephrine microtiter strips, break apart, pre-coated, blue coloured, 96 wells 12 strips, 8 wells each
- Noradrenaline - Normetanephrine microtiter strips, break apart, pre-coated, yellow coloured, 96 wells 12 strips, 8 wells each
- Adrenaline antiserum from rabbit, ready for use, blue coloured, blue screw cap, 6mL
- Noradrenaline antiserum from rabbit, ready for use, yellow coloured, yellow screw cap, 6mL
- Adjustment buffer ready for use, 4mL
- Standard A ready for use, 4mL
Especificaciones
| Colorimétrico | |
| Kit de ELISA epinefrina/norepinefrina | |
| Guarde el kit a 4 °C. |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Epinephrine/Norepinephrine ELISA Kit
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P404-Almacenar en un recipiente cerrado.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: hydrochloric acid, sulphuric acid, N,N-dimethylformamide, 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine
¿Detecta una oportunidad de mejora?
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.