Learn More
Abiraterone acetate, MedChemExpress
Código de producto. p-200101167
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
2 g
200 miligramos
5 g
50 miligramos
500 miligramos
Código de producto. 16487936
Marca: Medchem Express HY75054
MedChemExpress Abiraterone acetate (CB7630) is an oral, potent, selective, and irreversible inhibitor of CYP17A1 with antiandrogen activity. Abiraterone acetate is a prodrug form of Abiraterone (CB7598).
Abiraterone acetate (CB7630) is an oral, potent, selective, and irreversible inhibitor of CYP17A1 with antiandrogen activity. Abiraterone acetate is a prodrug form of Abiraterone (CB7598).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Abiraterone acetate
Forma física Solid
CAS 154229-18-2
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H33NO2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo CB7630
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (25.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[C@@H]1CC2=CC[C@]3([H])[C@]([H])(CC[C@](C)(C(C4=CN=CC=C4)=CC5)[C@]35[H])[C@@]2(C)CC1)C
Peso molecular (g/mol) 391.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.55
Porcentaje de pureza 95.8%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.