Learn More
Ácido abiético, tec. 75 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7046271
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11303237 25 g 25 g
11313237 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11303237
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13770.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 514-10-3 | C20H30O2 | 302.46 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido acético es un precursor útil para la síntesis de diversos productos naturales, incluidos los diterpenos y los esteroides.
Solubilidad
Soluble en alcoholes, acetona y éteres.
Notas
Almacenar en lugar fresco.Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado.La temperatura de almacenamiento recomendada es de 2 - 8 °C.Almacenar en gas inerte.Sensible al aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 514-10-3
Fórmula molecular C20H30O2
Peso molecular (g/mol) 302.46
Número MDL MFCD03423567
Clave InChI RSWGJHLUYNHPMX-ONCXSQPRSA-N
Sinónimo abietic acid, sylvic acid, abietate, l-abietic acid, rosin acid, 7,13-abietadien-18-oic acid, kyselina abietova, kyselina abietova czech, unii-v3dhx33184, ccris 3183
PubChem CID 10569
ChEBI CHEBI:28987
Nombre IUPAC ácido (1R,4AR,4BR,10AR)-1,4a-dimetil-7-propan-2-il-2,3,4,4b,5,6,10,10a-octahidrofenantreno-1-carboxílico
SMILES CC(C)C1=CC2=CC[C@@H]3[C@](C)(CCC[C@@]3(C)C(O)=O)[C@H]2CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Abietic acid
Beilstein 2221451
Índice Merck 14,7
Información de solubilidad Soluble in alcohols,acetone and ethers
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.45
Porcentaje de pureza 75%
Grado Técnico
Cantidad 25 g
Olor Característica
Sensibilidad Sensible al aire