Learn More
Ácido abiético, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Abietic acid is used to make ester gums in lacquers, varnishes and soaps. It is also used in metal resonates and plastics. Further, it is utilized in musical instruments to make them less slippery. It acts as a precursor to natural product synthesis. In addition to this, it is used to depackage integrated circuits from their epoxy coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Abietic acid |
| Punto de fusión | De 148 °C a 152 °C |
| Color | Amarillo |
| Beilstein | 2221451 |
| Índice Merck | 14,7 |
| Información de solubilidad | Soluble in acetone,petroleum ether,diethyl ether and ethanol. Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 302.45 |
| Porcentaje de pureza | ≥90% |
| Cantidad | 250mg |
| Olor | Característica |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Abietic acid
- Atención
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Abietic acid