Learn More
Ácido abiético, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-47788 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10108133 25 g Frasco de vidrio 25 g
10449310 100 g Frasco de vidrio 100 g
2 options
Código de producto. 10108133
Marca: Thermo Scientific Acros 173130250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 514-10-3 | C20H30O2 | 302.46 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 514-10-3
Fórmula molecular C20H30O2
Peso molecular (g/mol) 302.46
Número MDL MFCD03423567
Clave InChI RSWGJHLUYNHPMX-ONCXSQPRSA-N
Sinónimo abietic acid, sylvic acid, abietate, l-abietic acid, rosin acid, 7,13-abietadien-18-oic acid, kyselina abietova, kyselina abietova czech, unii-v3dhx33184, ccris 3183
PubChem CID 10569
ChEBI CHEBI:28987
Nombre IUPAC ácido (1R,4AR,4BR,10AR)-1,4a-dimetil-7-propan-2-il-2,3,4,4b,5,6,10,10a-octahidrofenantreno-1-carboxílico
SMILES CC(C)C1=CC2=CC[C@@H]3[C@](C)(CCC[C@@]3(C)C(O)=O)[C@H]2CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Abietic acid
Nombre de nota 85%
% mín. CAS 80.0
% máx. CAS 100.0
Color Marrón amarillento
Intervalo de porcentaje de ensayo 85%
Beilstein 09, II, 424
Índice Merck 15, 7
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.45
Porcentaje de pureza ≥80%
Grado Técnico
Cantidad 25 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Cristales y trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Abietic acid, tech.
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.