Learn More
Thermo Scientific™ Microplaca estándar de 96 pocillos
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-8413007
Change view
Click to view available options
Forma del pocillo:
Redondo
Volumen del pocillo (métrico):
200 μl
330 μl
Fit for Purpose:
Preparado para PCR
Tamaño de la unidad:
100 PCS
Código de producto. Forma del pocillo Volumen del pocillo (métrico) Fit for Purpose unitSize
11554754 Redondo 330 μl Preparado para PCR 100 PCS
10304513 Redondo 200 μl Preparado para PCR 100 PCS
2 options
Código de producto. 11554754
Marca: Thermo Scientific™ AB0796
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Optimice sus aplicaciones de biología molecular con estas placas de almacenamiento de polipropileno de 96 pocillos.
Las microplacas de almacenamiento de polipropileno de 96 pocillos Thermo Scientific Abgene proporcionan soluciones excelentes para el almacenamiento de muestras y la preparación de ensayos, lo que permite manipular, almacenar o transportar diluciones y alícuotas con facilidad. Todas las placas presentan un formato ANSI para garantizar la compatibilidad con sistemas automatizados y se fabrican en nuestras instalaciones de salas limpias para garantizar una calidad de grado molecular. Para facilitar las tareas de almacenamiento y seguimiento, todas las placas se pueden suministrar con códigos de barras personalizados.
Características destacadas
  • Fondo del pocillo con forma de U
  • Referencia alfanumérica de cuadrícula y tamaño estándar para el sector
  • Muy pulido, lo que ofrece una buena visibilidad del pocillo
  • Las costillas de apoyo facilitan el apilado y mejoran el rendimiento de la centrifugación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Se puede personalizar
Certificaciones/conformidad Certificación como material libre de ribonucleasa, desoxirribonucleasa y ADN humano Compatible con ANSI
Formato Estándar
Descripción Pocillo redondo con fondo en forma de U
matriz, red, conjunto 8 x 12
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Envase 100 cajas
Tipo de enlace PP de baja unión
Línea de productos Abgene
Color Natural
Tipo de producto Microplaca
Para utilizar con (equipo) Selladores térmicos ALPS, Multidrop Combi, centrífugas, ultracongeladores, manipuladores de líquidos
Material Polipropileno
Volumen del pocillo (métrico) 330 μl
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 300 μl
Esterilidad Sala blanca
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Redondo
Sin ADNasa Sí
Para utilizar con (aplicación) Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation
RCF máx. 5000 x g
N.º por caja 100
N.° por paquete 1
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Sin ARNasa Sí
Fit for Purpose Preparado para PCR
Plate Size ANSI/ SLAS Standard