Learn More
Thermo Scientific™ Placa de almacenamiento de 96 pocillos profundos de polipropileno de 1,2 ml de Abgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10544384
Change view
Click to view available options
Forma del pocillo:
Cuadrada
Redondo
Envase:
50 paq.
En envase individual
Fit for Purpose:
Preparado para PCR
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 50
Código de producto. Forma del pocillo Envase Fit for Purpose unitSize
10544384 Redondo 50 paq. Preparado para PCR 50 PCS
10243223 Cuadrada En envase individual Preparado para PCR 50 PCS
12114172 Redondo En envase individual Preparado para PCR 50 PCS
10364463 Redondo En envase individual Preparado para PCR paquete de 50
4 options
Código de producto. 10544384
Marca: Thermo Scientific™ AB0787
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Optimice el cultivo celular en suspensión con estas placas de almacenamiento de 1,2 ml con fondo en U.
Las microplacas de polipropileno y las placas de pocillos profundos Thermo Scientific™ Abgene™ ofrecen seguridad en el almacenamiento de ensayos, de bibliotecas de compuestos o en el almacenamiento de muestras para uso intermedio o a largo plazo.Las placas de microtitulación Abgene se han fabricado conforme a las especificaciones exactas de nuestras condiciones de sala limpia ISO 9001 de clase 100 000, mediante el uso de resinas de polipropileno puro de alta calidad y aptas para uso médico, lo que garantiza la confianza en la calidad y el rendimiento de las placas de almacenamiento.Diseñadas según los estándares ANSI, estas microplacas y placas de pocillos profundos son compatibles con una amplia variedad de soluciones de manipulación automatizada de líquidos para flujos de trabajo de alto rendimiento.Las placas de almacenamiento de polipropileno se ofrecen con pocillos con fondo de husillo, piramidal, en U y en V junto con una amplia gama de volúmenes para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones.
Las placas de almacenamiento de 1,2 ml Thermo Scientific se suministran con formas redondas o cuadradas y se han fabricado con polipropileno. Estas placas son ideales para cultivos celulares en suspensión y son compatibles con sistemas automatizados. Hay disponibles diferentes opciones de sellado para las placas de almacenamiento de 1,2 ml y cada pocillo se puede sellar de manera independiente para evitar la contaminación cruzada.
Características destacadas
• Forma del pocillo redonda diseñada para una óptima recuperación de muestras o forma cuadrada para maximizar el volumen de la muestra dentro del diseño compacto ANSI
• Cada pocillo tiene un borde de sellado independiente para evitar la contaminación cruzada
• Pocillos con fondo en U, ideales para la resuspensión de muestras
• Polipropileno (AB-1068, poliestireno)
• Resistente a DMSO (100 %); etanol (100 %); isopropanol (100 %)
• Apto para esterilización en autoclave (15 minutos a 121 °C) o radiación gamma
•Opciones de sellado: Cierres adhesivos, cierres térmicos, tiras de tapones y tapones para placas de almacenamiento, y alfombrillas de sellado para placas de almacenamiento
• Fabricado en sala limpia
• Formato ANSI para garantizar la compatibilidad con sistemas automatizados
Aplicaciones
• Almacenamiento de muestras
• Resuspensión de muestras
• Cultivo celular
• Configuración del ensayo: dilución y división en alícuotas
Película de sellado compatible: Térmico adhesivo
> Peligroso: No
> Fuerza centrífuga máxima: 2000 g (AB-0564 y AB-1127)
> Volumen máx. (sellado con tapón): 1,1 ml (solo AB-0564)
> Volumen máx. (sellado con película): 1,2 ml
> Volumen máx. (sello con alfombrilla): 0,85 ml (AB-0564, AB-1068), 1 ml (AB-1127)
> Condiciones de almacenamiento: Temperatura ambiente
Almacenamiento de muestras, resuspensión de muestras, cultivo celular y configuración del ensayo: dilución y división en alícuotas.
Certifications
Sin ADN humano, ARNasa y ADNasa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Se puede personalizar
Certificaciones/conformidad Certificación como material libre de ribonucleasa, desoxirribonucleasa y ADN humano Compatible con ANSI
Formato Estándar
Descripción 96-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates
matriz, red, conjunto 8 x 12
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Envase 50 paq.
Tipo de enlace PP de baja unión
Línea de productos Abgene
Color Natural
Tipo de producto Placa de pocillos
Para utilizar con (equipo) Selladores térmicos ALPS, Multidrop Combi, centrífugas, ultracongeladores, manipuladores de líquidos
Material Polipropileno
Volumen del pocillo (métrico) 1200 μl
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 1000 μl
Esterilidad Sala blanca
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Redondo
Sin ADNasa Sí
Para utilizar con (aplicación) Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation
RCF máx. 2000 x g
N.º por caja 50
N.° por paquete 50
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Sin ARNasa Sí
Fit for Purpose Preparado para PCR
Plate Size ANSI/ SLAS Standard