Learn More
Thermo Scientific™ Placa de almacenamiento de 96 pocillos profundos de polipropileno de 1,2 ml de Abgene™
Descripción
Las microplacas de polipropileno y las placas de pocillos profundos Thermo Scientific™ Abgene™ ofrecen seguridad en el almacenamiento de ensayos, de bibliotecas de compuestos o en el almacenamiento de muestras para uso intermedio o a largo plazo.Las placas de microtitulación Abgene se han fabricado conforme a las especificaciones exactas de nuestras condiciones de sala limpia ISO 9001 de clase 100 000, mediante el uso de resinas de polipropileno puro de alta calidad y aptas para uso médico, lo que garantiza la confianza en la calidad y el rendimiento de las placas de almacenamiento.Diseñadas según los estándares ANSI, estas microplacas y placas de pocillos profundos son compatibles con una amplia variedad de soluciones de manipulación automatizada de líquidos para flujos de trabajo de alto rendimiento.Las placas de almacenamiento de polipropileno se ofrecen con pocillos con fondo de husillo, piramidal, en U y en V junto con una amplia gama de volúmenes para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones.
Las placas presentan una geometría de pocillos cuadrados que favorece la aireación eficaz de las muestras, perfecta para aplicaciones de crecimiento bacteriano. El diseño de perfil bajo maximiza la capacidad de la centrífuga, lo que permite procesar más placas por ciclo.
- 96 pocillos cuadrados con volumen máximo de pocillo de 1,2 ml
- Volumen de trabajo máximo: Sellado de película = 1,2 ml, sellado de tapones de alfombrilla = 1,0 ml
- Formato de pozo cuadrado para maximizar la capacidad de almacenamiento
- Diseño de borde elevado alrededor de cada pocillo para un sellado óptimo y reducción del riesgo de contaminación cruzada
- Apto para su uso con DMSO, etanol, isopropanol
- Rejilla de referencia alfanumérica
- Diseñado de acuerdo con los estándares de dimensiones de la SBS para compatibilidad robótica
- Amplio intervalo de temperaturas de trabajo de - 196 °C a +121 °C (de -321° a + 250 °F)
- Puede incluir código de barras para mejorar el seguimiento de las muestras; consulte la disponibilidad
- Velocidad máxima de centrifugación: 2000 g
- Esterilizable en autoclave (15 min a 121 °C), seguro para esterilización con radiación gamma
- Fabricado con polipropileno virgen de grado médico y certificado libre de ARNasa, ADNasa y endotoxinas
Compatible con:
Las opciones de sellado incluyen: Sellado adhesivo (volumen de trabajo de 1,2 ml); sellado térmico (volumen de trabajo de 1,2 ml); alfombrillas de sellado de 96 tapones (volumen de trabajo de 1,0 ml)
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Custom Barcoding Available |
| Certificaciones/conformidad | Certified RNase, DNase, PCR Inhibitors, and human DNA Free. ANSI Compliant |
| Formato | Estándar |
| Descripción | Dispone de pocillos con fondo en U para una resuspensión sencilla de las muestras |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Envase | En envase individual |
| Tipo de enlace | Low binding PP |
| Línea de productos | Abgene |
| Color | Negro |
| Mostrar más |