Learn More
Thermo Scientific™ Placas de almacenamiento de 2.2 ml
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12725188
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Natural
Verde
Forma del pocillo:
Base cónica y cuadrada (pocillo V)
Cuadrada
Envase:
50 cajas
En envase individual
Fit for Purpose:
Preparado para PCR
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 50
Código de producto. Color Forma del pocillo Envase Fit for Purpose unitSize
12725188 Verde Cuadrada En envase individual Preparado para PCR paquete de 50
11510284 Natural Cuadrada En envase individual Preparado para PCR 50 PCS
11594754 Natural Cuadrada En envase individual Preparado para PCR 50 PCS
11897612 Natural Cuadrada 50 cajas Preparado para PCR paquete de 50
12617426 Azul Base cónica y cuadrada (pocillo V) En envase individual Preparado para PCR paquete de 50
5 options
Código de producto. 12725188
Marca: Thermo Scientific™ AB0932/G
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Placas de almacenamiento de 2.2 ml para el cultivo o almacenamiento de muestras de gran tamaño.
Agilice sus aplicaciones de biología molecular con las placas de ensayo y almacenamiento de Thermo Scientific. Todas las placas se fabrican en nuestra instalación de sala limpia para garantizar una calidad de grado molecular. Nuestra amplia gama de placas de polipropileno proporciona soluciones excelentes para el almacenamiento de muestras y la preparación de ensayos, lo que permite manipular, almacenar o transportar diluciones y alícuotas con facilidad. Todas las placas presentan un formato ANSI para garantizar la compatibilidad con sistemas automatizados. Para facilitar las tareas de almacenamiento y seguimiento, todas las placas se pueden suministrar con códigos de barras personalizados.
Características destacadas
  • Diseñado para una recuperación óptima de las muestras
  • Cada uno de los pocillos cuadrados está diseñado específicamente con un borde de sellado independiente para evitar la contaminación cruzada
  • Fondo en U (AB-0661) para ayudar a la resuspensión o fondo cónico (AB-0932) para facilitar la recuperación de muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Custom Barcoding Available
Certificaciones/conformidad Certified RNase, DNase, PCR Inhibitors, and human DNA Free. ANSI Compliant
Formato Estándar
Descripción 96-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates
matriz, red, conjunto 8 x 12
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Envase En envase individual
Tipo de enlace Low binding PP
Línea de productos Abgene
Color Verde
Tipo de producto 96-well plate
Para utilizar con (equipo) ALPS5000, ALPS3000, and ALPS50V Heat Sealers, Automated Liquid Handlers, Multidrop Combi, Centrifuges, Ultralow Freezers, Liquid Handlers
Material Polipropileno
Volumen del pocillo (métrico) 2200 μl
N.° de pocillos 96
Esterilidad Sala blanca
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Cuadrada
Sin ADNasa Sí
Para utilizar con (aplicación) Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation
N.º por caja 50
N.° por paquete 1
Estado normativo For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Sin ARNasa Sí
Fit for Purpose Preparado para PCR
Plate Size ANSI/ SLAS Standard