Learn More
Thermo Scientific™ Placas de almacenamiento de 2.2 ml
Descripción
Agilice sus aplicaciones de biología molecular con las placas de ensayo y almacenamiento de Thermo Scientific. Todas las placas se fabrican en nuestra instalación de sala limpia para garantizar una calidad de grado molecular. Nuestra amplia gama de placas de polipropileno proporciona soluciones excelentes para el almacenamiento de muestras y la preparación de ensayos, lo que permite manipular, almacenar o transportar diluciones y alícuotas con facilidad. Todas las placas presentan un formato ANSI para garantizar la compatibilidad con sistemas automatizados. Para facilitar las tareas de almacenamiento y seguimiento, todas las placas se pueden suministrar con códigos de barras personalizados.
Características destacadas
- Diseñado para una recuperación óptima de las muestras
- Cada uno de los pocillos cuadrados está diseñado específicamente con un borde de sellado independiente para evitar la contaminación cruzada
- Fondo en U (AB-0661) para ayudar a la resuspensión o fondo cónico (AB-0932) para facilitar la recuperación de muestras
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Custom Barcoding Available |
| Certificaciones/conformidad | Certified RNase, DNase, PCR Inhibitors, and human DNA Free. ANSI Compliant |
| Formato | Standard |
| Descripción | 96-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Envase | En envase individual |
| Tipo de enlace | Low binding PP |
| Línea de productos | Abgene |
| Color | Azul |
| Mostrar más |