Learn More
Thermo Scientific™ Placas de almacenamiento de 2.2 ml
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11897612
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Natural
Verde
Forma del pocillo:
Base cónica y cuadrada (pocillo V)
Cuadrada
Envase:
50 cajas
En envase individual
Fit for Purpose:
Preparado para PCR
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 50
Código de producto. Color Forma del pocillo Envase Fit for Purpose unitSize
11897612 Natural Cuadrada 50 cajas Preparado para PCR paquete de 50
11510284 Natural Cuadrada En envase individual Preparado para PCR 50 PCS
11594754 Natural Cuadrada En envase individual Preparado para PCR 50 PCS
12617426 Azul Base cónica y cuadrada (pocillo V) En envase individual Preparado para PCR paquete de 50
12725188 Verde Cuadrada En envase individual Preparado para PCR paquete de 50
5 options
Código de producto. 11897612
Marca: Thermo Scientific™ AB0788
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Placas de almacenamiento de 2.2 ml para el cultivo o almacenamiento de muestras de gran tamaño.
Agilice sus aplicaciones de biología molecular con las placas de ensayo y almacenamiento de Thermo Scientific. Todas las placas se fabrican en nuestra instalación de sala limpia para garantizar una calidad de grado molecular. Nuestra amplia gama de placas de polipropileno proporciona soluciones excelentes para el almacenamiento de muestras y la preparación de ensayos, lo que permite manipular, almacenar o transportar diluciones y alícuotas con facilidad. Todas las placas presentan un formato ANSI para garantizar la compatibilidad con sistemas automatizados. Para facilitar las tareas de almacenamiento y seguimiento, todas las placas se pueden suministrar con códigos de barras personalizados.
Características destacadas
  • Diseñado para una recuperación óptima de las muestras
  • Cada uno de los pocillos cuadrados está diseñado específicamente con un borde de sellado independiente para evitar la contaminación cruzada
  • Fondo en U (AB-0661) para ayudar a la resuspensión o fondo cónico (AB-0932) para facilitar la recuperación de muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Se puede personalizar
Certificaciones/conformidad Certificación como material libre de ribonucleasa, desoxirribonucleasa y ADN humano Compatible con ANSI
Formato Estándar
Descripción 96-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates
matriz, red, conjunto 8 x 12
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Envase 50 cajas
Tipo de enlace PP de baja unión
Línea de productos Abgene
Color Natural
Tipo de producto Placa de pocillos
Para utilizar con (equipo) Selladores térmicos ALPS, Multidrop Combi, centrífugas, ultracongeladores, manipuladores de líquidos
Material Polipropileno
Volumen del pocillo (métrico) 2200 μl
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 1900 μl
Esterilidad Sala blanca
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Cuadrada
Sin ADNasa Sí
Para utilizar con (aplicación) Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation
RCF máx. 5000 x g
N.º por caja 50
N.° por paquete 50
Cantidad 50/caja
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Sin ARNasa Sí
Fit for Purpose Preparado para PCR
Plate Size ANSI/ SLAS Standard