Learn More
Thermo Scientific™ Placa de PCR Thermo-Fast, 48 pocillos, transparente
Product Code. 10107413
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 plates
Unit Size:
paquete de 50
Product Code. Cantidad unitSize
10107413 50 plates paquete de 50
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10107413
Brand: Thermo Scientific™ AB0648
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Optimice las aplicaciones de PCR y qPCR con las placas de 48 pocillos con semifaldón.
La placa de 48 pocillos con semifaldón para aplicaciones de PCR y qPCR se suministra en un formato adecuado, lo que permite reducir el número de muestras. El semifaldón hace que la placa sea más rígida y deja espacio para el etiquetado y los códigos de barras. Disponible en varios colores, es compatible con pipetas multicanal estándar y sistemas automatizados de manipulación de líquidos. La placa es sellable cuando se utiliza con tiras de tapones, láminas o películas adhesivas.
Características destacadas
  • Práctico formato para números de muestra más bajos
  • El semifaldón añade rigidez y permite el etiquetado o los códigos de barras.
  • Sellables mediante películas y láminas adhesivas y tiras de tapones planos y abovedados ultratransparentes
  • Volumen de pocillo máximo de 0,3 ml (cuando se utiliza con cierres adhesivos y térmicos)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Código de barras Sin código de barras
Certificaciones/conformidad Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa
Envase 50 placa
Color Transparente
Tipo de producto Microplaca de PCR
Para utilizar con (equipo) Termociclador
Estilo de falda Semi
Material Polipropileno
Volumen del pocillo (métrico) 0,3 ml
N.° de pocillos 48
Volumen de trabajo (métrico) 0,2 mL
Cantidad 50 plates
Velocidad de reacción Estándar