Learn More
Thermo Scientific™ Placa de almacenamiento de 384 pocillos ABgene™, pocillo cuadrado, 120 μl
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11514764
Change view
Click to view available options
Color:
Natural
Negro
Volumen del pocillo (métrico):
55 μl
120 μl
250 μl
300 μl
Forma del pocillo:
Base cónica y cuadrada (pocillo V)
Cuadrada
Redondo
Fit for Purpose:
Preparado para PCR
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 50
Código de producto. Color Volumen del pocillo (métrico) Forma del pocillo Fit for Purpose unitSize
11514764 Natural 300 μl Cuadrada Preparado para PCR paquete de 50
10701534 Natural 120 μl Cuadrada Preparado para PCR 50 PCS
10324663 Negro 120 μl Base cónica y cuadrada (pocillo V) Preparado para PCR paquete de 50
10602674 Natural 250 μl Cuadrada Preparado para PCR 50 PCS
10532255 Natural 55 μl Redondo Preparado para PCR paquete de 50
5 options
Código de producto. 11514764
Marca: Thermo Scientific™ AB0862
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Placa de micromatriz de 384 pocillos con fondo piramidal para optimizar la recuperación de la muestra.
Las microplacas de polipropileno y las placas de pocillos profundos Thermo Scientific™ Abgene™ ofrecen seguridad en el almacenamiento de ensayos, de bibliotecas de compuestos o en el almacenamiento de muestras para uso intermedio o a largo plazo. Las placas de microtitulación Abgene se han fabricado conforme a las especificaciones exactas de nuestras condiciones de sala limpia ISO 9001 de clase 100 000, mediante el uso de resinas de polipropileno puro de alta calidad y aptas para uso médico, lo que garantiza la confianza en la calidad y el rendimiento de las placas de almacenamiento. Diseñadas según los estándares ANSI, estas microplacas y placas de pocillos profundos son compatibles con una amplia variedad de soluciones de manipulación automatizada de líquidos para flujos de trabajo de alto rendimiento. Las placas de almacenamiento de polipropileno se ofrecen con pocillos con fondo de husillo, piramidal, en U y en V junto con una amplia gama de volúmenes para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones.
Las placas de ensayo y almacenamiento se fabrican en un entorno de sala limpia de clase 100 000 para garantizar que cada placa está libre de contaminación. Las placas están fabricadas con polipropileno virgen apto para uso médico y tienen superficies muy pulidas, lo que las hace de baja adherencia y químicamente resistentes. Las paredes laterales rígidas y el tamaño estándar para el sector hacen que las placas sean adecuadas para la manipulación robótica y la automatización, así como para aplicaciones de bajo rendimiento.
Las placas de ensayo y almacenamiento Thermo Scientific se fabrican en un entorno de sala limpia de clase 100 000 para garantizar que cada está libre de contaminación. Las placas están fabricadas con polipropileno virgen apto para uso médico y tienen superficies muy pulidas, lo que las hace de baja adherencia y químicamente resistentes. Las paredes laterales rígidas y el tamaño estándar para el sector hacen que las placas sean adecuadas para la manipulación robótica y la automatización, así como para aplicaciones de bajo rendimiento.
Características destacadas
  • Las esquinas de los pocillos en ángulo reducen la acción capilar de los líquidos, evitando la contaminación cruzada entre los pocillos
  • Fondo piramidal del pocillo para facilitar la recuperación de muestras
  • Bordes elevados y discretos alrededor de cada pocillo para aumentar la eficacia del sellado y reducir el riesgo de contaminación cruzada
  • Bordes de esquina más elevados para proteger los bordes de sellado
Película de sellado compatible: Térmico adhesivo
Peligroso: No
Fuerza centrífuga máxima: 5000 g
Volumen máx. (sellado con película): 300 μl
Condiciones de almacenamiento: Ambiente
Certifications
Certificado como material sin ADN, ARNasa y ADNasa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Custom Barcoding Available
Certificaciones/conformidad Certificación como material libre de ribonucleasa, desoxirribonucleasa y ADN humano Compatible con ANSI
Formato Estándar
Descripción 384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates
matriz, red, conjunto 16 x 24
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Envase 48 Pk.
Tipo de enlace Low binding PP
Línea de productos Abgene
Color Natural
Tipo de producto Placa de preparación de muestras y almacenamiento de polipropileno
Para utilizar con (equipo) ALPS5000, ALPS3000, and ALPS50V Heat Sealers, Automated Liquid Handlers, Multidrop Combi, Centrifuges, Ultralow Freezers, Liquid Handlers
Material Polipropileno
Volumen del pocillo (métrico) 300 μl
N.° de pocillos 384
Volumen de trabajo (métrico) 250 μl
Esterilidad Sala blanca
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Cuadrada
Sin ADNasa Sí
Para utilizar con (aplicación) Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation
RCF máx. 5000 x g
N.º por caja 50
N.° por paquete 50
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Sin ARNasa Sí
Fit for Purpose Preparado para PCR
Plate Size ANSI/ SLAS Standard