Learn More
Thermo Scientific™ Placa de almacenamiento de 384 pocillos ABgene™, pocillo cuadrado, 120 μl
Descripción
Las microplacas de polipropileno y las placas de pocillos profundos Thermo Scientific™ Abgene™ ofrecen seguridad en el almacenamiento de ensayos, de bibliotecas de compuestos o en el almacenamiento de muestras para uso intermedio o a largo plazo. Las placas de microtitulación Abgene se han fabricado conforme a las especificaciones exactas de nuestras condiciones de sala limpia ISO 9001 de clase 100 000, mediante el uso de resinas de polipropileno puro de alta calidad y aptas para uso médico, lo que garantiza la confianza en la calidad y el rendimiento de las placas de almacenamiento. Diseñadas según los estándares ANSI, estas microplacas y placas de pocillos profundos son compatibles con una amplia variedad de soluciones de manipulación automatizada de líquidos para flujos de trabajo de alto rendimiento. Las placas de almacenamiento de polipropileno se ofrecen con pocillos con fondo de husillo, piramidal, en U y en V junto con una amplia gama de volúmenes para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones.
Todas las placas Thermo Scientific se fabrican en nuestra instalación de sala limpia para garantizar una calidad de grado molecular. Nuestra amplia gama de placas de polipropileno proporciona soluciones excelentes para el almacenamiento de muestras y la preparación de ensayos, lo que permite manipular, almacenar o transportar diluciones y alícuotas con facilidad. Todas las placas presentan un formato ANSI para garantizar la compatibilidad con sistemas automatizados. Para facilitar las tareas de almacenamiento y seguimiento, todas las placas se pueden suministrar con códigos de barras personalizados.
Características destacadas- Fondo piramidal del pocillo para facilitar la recuperación de muestras
- Bordes elevados y discretos alrededor de cada pocillo para aumentar la eficacia del sellado y reducir el riesgo de contaminación cruzada
- Bordes de esquina más elevados para proteger los bordes de sellado
Peligroso: No
Fuerza centrífuga máxima: 5000 g
Volumen máx. (sellado con película): 120 μl
Condiciones de almacenamiento: Ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Se puede personalizar |
| Certificaciones/conformidad | Certificación como material libre de ribonucleasa, desoxirribonucleasa y ADN humano Compatible con ANSI |
| Formato | Estándar |
| Descripción | 384-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates |
| matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Envase | 50 cajas |
| Tipo de enlace | PP de baja unión |
| Línea de productos | Abgene |
| Color | Natural |
| Mostrar más |