Learn More
Thermo Scientific™ ABgene™ 24-Well PCR Plates, Semi-Skirted
Descripción
Las placas para PCR de 24 pocillos Thermo Scientific™ ABgene son más fáciles de usar que las tiras de 8 o 12 pocillos, ya que el formato de la placa permite sellar los pocillos con película adhesiva o tapones de tiras, además de aumentar la estabilidad y la facilidad de manejo.
- Precortadas de forma práctica en segmentos de 24 pocillos
- El semifaldón añade rigidez y permite el etiquetado o los códigos de barras
- Polipropileno de pared fina
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| Descripción | Semi-Skirted |
| matriz, red, conjunto | 4 x 6 |
| Color | Azul |
| Material | Virgin Polypropylene |
| N.° de pocillos | 24 |