missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ABCD3 Mouse anti-Human, Clone: 1G7G5, Proteintech

Código de producto. 16878815 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16878815 150 μL 150 microlitros
16888815 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16878815 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 666971IG150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Peroxisomes are single membrane organelles which are involved with many important biochemical pathways and are found in almost all eukaryotic cells. Various toxins including, phenols, alcohols, and aldehydes are targeted for modification by peroxisomes. Long chain fatty acid metabolism via beta-oxidation is also mediated by this organelle. Loss of peroxisomal functions may result in diseases such as Zellweger syndrome, hyperpipecolic acidemia, neonatal adrenoleukodystrophy, and infantile Refsum"" disease. Peroxisomal membrane protein 70 (PMP70) is an abundant, integral membrane protein of the peroxisome. This protein is induced by treatment with hypolipidemic agents in parallel with peroxisome proliferation and stimulation of the peroxisomal beta-oxidation enzymes.

Especificaciones

Antígeno ABCD3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1G7G5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica ABCD3
N.º de referencia del gen P28288
Alias de gen ABC43, ABCD3, PMP70, PXMP1
Símbolos de los genes ABCD3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno ABCD3 Fusion Protein Ag24760
Método de purificación Protein A
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5825
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG3
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.