Learn More
ABCC5, Mouse anti-Human, Clone: 1B12, Abnova™
Código de producto. 16055205
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
16055205 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 16055205
Marca: Abnova H00010057M06.100ug
Mouse Monoclonal Antibody
Sequence: CITERGTHEELMNLNGDYATIFNNLLLGETPPVEINSKKETSGSQKKSQDKGPKTGSVKKEKAVKPEEGQLVQLEEKGQGSVPWSVY
Especificaciones
Antígeno ABCC5
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1B12
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
génica ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 5
N.º de referencia del gen NM_005688
Alias de gen ABC33/DKFZp686C1782/EST277145/MOAT-C/MOATC/MRP5/SMRP/pABC11
Símbolos de los genes ABCC5
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno ABCC5 (NP_005679.2, 760 a.a. ∼ 846 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10057
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG2a κ