missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ABCC11 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Código de producto. p-7226353
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17783694 20 μL 20 microlitros
17773694 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17783694

Marca: Invitrogen™ PA5122300

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ABCC11 is a member of the superfamily of ATP-binding cassette (ABC) transporters. ABC proteins transport various molecules across extra- and intra-cellular membranes. ABC genes are divided into seven distinct subfamilies (ABC1, MDR/TAP, MRP, ALD, OABP, GCN20, White). This ABC full transporter is a member of the MRP subfamily which is involved in multi-drug resistance. The product of this gene participates in physiological processes involving bile acids, conjugated steroids, and cyclic nucleotides. In addition, a SNP in this gene is responsible for determination of human earwax type. This gene and family member ABCC12 are determined to be derived by duplication and are both localized to chromosome 16q12.1. Multiple alternatively spliced transcript variants have been described for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ABCC11
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
génica ABCC11
N.º de referencia del gen Q96J66
Alias de gen ABCC11; ATP binding cassette subfamily C member 11; ATP-binding cassette protein C11; ATP-binding cassette sub-family C member 11; ATP-binding cassette transporter MRP8; ATP-binding cassette transporter sub-family C member 11; ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 11; EWWD; MRP8; multidrug resistance-associated protein 8; multi-resistance protein 8; WW
Símbolos de los genes ABCC11
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Ile1141-Arg1382 (Accession Q96J66), with N-terminal His Tag.
Método de purificación Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 85320
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.