Learn More
ABCC10 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
391.65€ - 590.10€
Especificaciones
| Antígeno | ABCC10 |
|---|---|
| Dilución | Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18652728
|
Novus Biologicals
NBP2-48831 |
0.1 mL |
624.00€ 590.10€ / 0.10 ml Ahorro 33.90€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18652826
|
Novus Biologicals
NBP2-48831-25ul |
25 μL |
415.00€ 391.65€ / 25 microlitros Ahorro 23.35€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
ABCC10 Polyclonal antibody specifically detects ABCC10 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
| ABCC10 | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| ATP-binding cassette sub-family C member 10, ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 10, MRP7SIMRP7EST182763, multidrug resistance-associated protein 7 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: ILGMLSYTTRLLCTHRTEYLERADAVLLMEAGRLIRAGPPSEILPLVQAVPKAWAENGQESDSATAQSVQNPEKTKEGLEEEQSTSGRLLQEESKKE | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS (pH 7.2), 40% Glycerol | |
| 89845 | |
| IgG | |
| Immunogen affinity purified |