missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
The membrane-associated protein encoded by this gene is a member of the superfamily of ATP-binding cassette (ABC) transporters. ABC proteins transport various molecules across extra- and intra-cellular membranes. ABC genes are divided into seven distinct subfamilies (ABC1, MDR/TAP, MRP, ALD, OABP, GCN20, White). This protein is a member of the MDR/TAP subfamily. Members of the MDR/TAP subfamily are involved in multidrug resistance. The function of this mitochondrial protein is unknown.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ABCB10 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.13 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | ABCB10 |
| N.º de referencia del gen | Q9JI39, Q9NRK6 |
| Alias de gen | ABC transporter 10 protein, ABCB10, EST20237, M ABC2, MTABC2 |
| Símbolos de los genes | Abcb10 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?