missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ABCA1 Antibody [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Código de producto. 30159175
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30159175 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30159175

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NB400105JF525

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

ABCA1 Polyclonal antibody specifically detects ABCA1 in Canine,Chicken,Chinese Hamster,Equine,Hamster,Human,Mouse,Mustelid,Porcine,Primate,Rabbit,Rat samples. It is validated for ChIP assay,Flow Cytometry,ELISA,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunohistochemistry (Frozen),Immunoblot,Gel Super Shift Assays,Simple Western,Gel Supershift Assay,ChIP assay (ChIP),Gene Knock-Out,KnockDown,Neutralization,PCR,Dual RNAscope ISH-IHC,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ABCA1
Aplicaciones ChIP Assay, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen), Immunoblot, Gel Supershift, Simple Western, Gel Supershift, ChIP Assay, Gene Knock-Out, KnockDown, Neutralization, PCR, Dual RNAScope ISH-IHC, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 525
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen ABC-1, ABC1ATP-binding cassette transporter A1, ATP-binding cassette 1, ATP-binding cassette transporter 1, ATP-binding cassette, sub-family A (ABC1), member 1, CERP, Cholesterol efflux regulatory protein, EC 2.7.7.8, EC 2.8.1.8, EC 3.6.3, EC 3.6.3.41, FLJ14958, HDLDT1, membrane-bound, MGC164864, MGC165011, TGDATP-binding cassette sub-family A member 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Partial peptide sequence (within residues 1100-1300) of human ABCA1 Antibody [UniProt# O95477]. Actual immunogen sequence is proprietary information.
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación ABC Transporters, Astrocyte Markers, Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Markers, Cholesterol Metabolism, Diabetes Research, Glia Markers, Golgi Apparatus Markers, Lipid and Metabolism, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 19
Especies diana Canine, Chicken, Chinese Hamster, Equine, Hamster, Human, Mouse, Mustelid, Pig, Primate, Rabbit, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.