Learn More
ABAT Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
292.00€ - 624.00€
Especificaciones
| Antígeno | ABAT |
|---|---|
| Dilución | Western Blot 0.04-0.4 ug/mL, Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18456090
|
Novus Biologicals
NBP1-83400 |
0.1 mL |
624.00€
0.10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18429190
|
Novus Biologicals
NBP1-83400-25ul |
25 μL |
292.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
ABAT Polyclonal antibody specifically detects ABAT in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
| ABAT | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Amino Acids Drugs and other small molecules, Cancer, Endocrinology, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol | |
| 18 | |
| IgG | |
| Immunogen affinity purified |
| Western Blot 0.04-0.4 ug/mL, Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| (S)-3-amino-2-methylpropionate transaminase, 4-aminobutyrate aminotransferase, 4-aminobutyrate aminotransferase, mitochondrial, 4-aminobutyrate transaminase, EC 2.6.1.19, EC 2.6.1.22, FLJ17813, FLJ30272, G, GABA aminotransferase, GABA transaminase, GABA transferase, GABA-AT, GABA-T, GABATNPD009, Gamma-amino-N-butyrate transaminase, hCG1984265, L-AIBAT | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: DVEFDYDGPLMKTEVPGPRSQELMKQLNIIQNAEAVHFFCNYEESRGNYLVDVDGNRMLDLYSQISSVPIGYSHPALLKLIQQPQNASMFVNRPALGILPPENFVEKLRQS | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |