missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AATK/Serine/threonine-protein kinase LMTK1 Mouse anti-Human, Alexa Fluor 750, Clone: 456006, R&D Systems™

Mouse Monoclonal Antibody
Marca: R&D Systems IC4866S-100UG
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
AATK/Serine/threonine-protein kinase LMTK1 Monoclonal specifically detects AATK/Serine/threonine-protein kinase LMTK1 in Human samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry.Especificaciones
| AATK/Serine/threonine-protein kinase LMTK1 | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells | |
| AAH47378 | |
| AATK | |
| E. coli-derived recombinant human AATK Asn421-Ala589 Accession # AAH47378 | |
| RUO | |
| 9625 | |
| Human | |
| IgG2b |
| Flow Cytometry | |
| 456006 | |
| Alexa Fluor 750 | |
| Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide | |
| AATYK, AATYKp35-binding protein, apoptosis-associated tyrosine kinaseCDK5-binding protein, Brain apoptosis-associated tyrosine kinase, EC 2.7.11, KIAA0641p35BP, Lemur tyrosine kinase 1, LMR1, LMR1EC 2.7.11.1, LMTK1, LMTK1AATYK1, p35BP, serine/threonine-protein kinase LMTK1 | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Detects human AATK in direct ELISAs. | |
| Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date. |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?
For Research Use Only (RUO)