missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AATF Polyclonal Antibody

Código de producto. 12898022
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
12898022 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12898022 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor PA520006

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

AATF Polyclonal Antibody

AATF Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AATF
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% sodium azide
génica Aatf
N.º de referencia del gen Q9JKX4, Q9NY61
Alias de gen 4933415H02Rik; 5830465M17Rik; Aatf; apoptosis antagonizing transcription factor; apoptosis-antagonizing transcription factor; BFR2; CHE1; CHE-1; DED; HSPC277; Protein AATF; rb-binding protein Che-1; Traube protein; Trb
Símbolos de los genes Aatf
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno a 12 amino acid peptide from near the carboxy terminus of human AATF.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26574, 56321
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Maintain refrigerated at 2°C to 8°C for up to 3 months. For long term storage store at -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.