missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ AASS Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15772181 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15772181 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15772181 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA554250

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: AEWLGLLGDE QVPQAESILD ALSKHLVMKL SYGPEEKDMI VMRDSFGIRH PSGHLEHKTI DLVAYGDING FSAMAKTVGL PTAMAAKMLL DGEIGAKGLM GPFSKEIYGP ILERIKA Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 93%, Rat - 93%.

AASS is a bifunctional enzyme that catalyzes the first two steps in the mammalian lysine degradation pathway. The N-terminal and the C-terminal portions of this enzyme contain lysine-ketoglutarate reductase and saccharopine dehydrogenase activity, respectively, resulting in the conversion of lysine to alpha-aminoadipic semialdehyde. Mutations in the gene encoding this protein are associated with familial hyperlysinemia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AASS
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica AASS
N.º de referencia del gen Q9UDR5
Alias de gen AASS; aass {ECO:0000312; alpha-aminoadipate semialdehyde synthase; alpha-aminoadipic semialdehyde synthase, mitochondrial; aminoadipate-semialdehyde synthase; aminoadipic semialdehyde synthase; EMBL:AAI28772.1}; LKR; LKR/SDH; LKRSDH; LOR; LOR/SDH; Lorsdh; Lysine ketoglutarate reductase; lysine oxoglutarate reductase; lysine-2-oxoglutarate reductase; lysine-ketoglutarate reductase /saccharopine dehydrogenase; saccharopine dehydrogenase; SDH
Símbolos de los genes AASS
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human AASS. Recombinant protein control fragment (Product #RP-92605).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10157
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.