missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ AAMP Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16630055 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16630055 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16630055 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5103602

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total AAMP.

The gene product is an immunoglobulin-type protein. It is found to be expressed strongly in endothelial cells, cytotrophoblasts, and poorly differentiated colon adenocarcinoma cells found in lymphatics. The protein contains a heparin-binding domain and mediates heparin-sensitive cell adhesion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AAMP
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica Aamp
N.º de referencia del gen Q13685
Alias de gen AAMP; Aamp-rs; Alternative macrophage activation-associated CC chemokine 1; AMAC1; AMAC-1; angio associated migratory cell protein; angio-associated migratory cell protein; angio-associated migratory protein; angio-associated, migratory cell protein; AU040907; CC chemokine ligand 18; CC chemokine PARC; C-C motif chemokine 18; C-C motif chemokine ligand 18; CCL18; CCL18(1-68); CCL18(3-69); CCL18(4-69); chemokine (C-C motif) ligand 18 (pulmonary and activation-regulated); chemokine (C-C), dendritic; CKb7; DCCK1; DC-CK1; Dendritic cell chemokine 1; macrophage inflammatory protein 4; MIP4; MIP-4; PARC; pulmonary and activation-regulated chemokine; SCYA18; small inducible cytokine A18; small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 18, pulmonary and activation-regulated; small-inducible cytokine A18
Símbolos de los genes Aamp
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human AAMP(Accession Q13685), corresponding to amino acid residues L190-R240.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 14, 227290
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.