missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AADACL1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16842484 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16842484 150 μL 150 microlitros
16852484 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16842484

Marca: Proteintech 140211AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Neutral cholesterol ester hydrolase 1 (NCEH) also known as arylacetamide deacetylase-like 1 (AADACL1) or KIAA1363 is an enzyme that in humans is encoded by the NCEH1 gene. NCEH is an enzyme located in the endoplasmic reticulum. NCEH hydrolyzes 2-acetyl monoalkylglycerol ether, as part of an enzymatic pathway regulating the levels of platelet activating factor and lysophospholipids that may be involved in cancer development.

Especificaciones

Antígeno AADACL1
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.18 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica NCEH1
N.º de referencia del gen B2GV54, Q6PIU2, Q8BLF1
Alias de gen AADACL1, KIAA1363, KIAA1363, NCEH1,NCEH, NCEH, NCEH1
Símbolos de los genes Nceh1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno AADACL1 Fusion Protein Ag5136
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 294930, 320024, 57552
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.