missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ AA5 Virus VP3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13287968
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
13287968 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 13287968 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA522817

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

AA5 Virus VP3 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC, ISH

Adeno-associated virus (AAV) is a small virus which infects humans and some other primate species. AAV is not currently known to cause disease. The virus causes a very mild immune response, lending further support to its apparent lack of pathogenicity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AA5 Virus VP3
Aplicaciones Immunohistochemistry, In Situ Hybridization (ISH), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% sodium azide
Alias de gen AAV; AAV-5 VP3; AdV5; AV5; HADV-5; Lentivirus
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide within residues 525-550 of 80 kDa capsid VP3 protein of AAV5.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.