missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AA26-9, MedChemExpress

Código de producto. p-200102027
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16483537

Marca: Medchem Express HY18522

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress AA26-9 is a potent and broad spectrum serine hydrolase inhibitor. AA26-9 targets included serine peptidases, lipases, amidases, esterases, and thioesterases. AA26-9 shows inhibitory activity against approximately 1/3 of the 40+ serine hydrolases detected in immortalized T cell lines .

AA26-9 is a potent and broad spectrum serine hydrolase inhibitor. AA26-9 targets included serine peptidases, lipases, amidases, esterases, and thioesterases. AA26-9 shows inhibitory activity against approximately 1/3 of the 40+ serine hydrolases detected in immortalized T cell lines .

Especificaciones

Nombre del producto químico o material AA26-9
Forma física Solid
CAS 1312782-34-5
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H10N4O
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (601.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1N=NC=C1)N2CCCC2
Peso molecular (g/mol) 166.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 98.03%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado